N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-[N-(4-Bromophenyl)anilino]naphthalene, N-(4-Bromophenyl)-N-phenylnaphthalen-1-amine
B4299-200MG
B4299-1G
TCIAB4299-200MGEA
610
NOK
TCIAB4299-200MG
TCIAB4299-1G
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine
Formel:
C₂₂H₁₆BrN MW: 374,28 g/mol |
MDL nummer:
MFCD11046471 CAS-nummer: 138310-84-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 100.0 deg-C |