Bis(2-ethylhexyl)isophthalate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Isophthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
B4302-25G B4302-500G
TCIAB4302-25GEA 220 NOK
TCIAB4302-25G TCIAB4302-500G
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate ≥98.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate
Formel: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Kokepunkt: 211°C
Flash punkt: 233°C
MDL nummer: MFCD00152284
CAS-nummer: 137-89-3
EINECS: 205-308-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %