5'-Bromo-m-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Bromo-3,5-diphenylbenzene, 5'-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
B4308-5G B4308-25G
TCIAB4308-5GEA 1275 NOK
TCIAB4308-5G TCIAB4308-25G
5'-Bromo-m-terphenyl ≥98.0% (by GC)
5'-Bromo-m-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₃Br
MW: 309,21 g/mol
MDL nummer: MFCD00196170
CAS-nummer: 103068-20-8
FN: 3152
ADR: 9,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C