2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4310-5G B4310-25G
TCIAB4310-5GEA 570 NOK
TCIAB4310-5G TCIAB4310-25G
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
MDL nummer: MFCD07368982
CAS-nummer: 75806-86-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C