4-Bromo-2-tert-butylphenol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4315-1G B4315-5G
TCIAB4315-1GEA 1025 NOK
TCIAB4315-1G TCIAB4315-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol ≥95.0% (by GC)
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00192645
CAS-nummer: 10323-39-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %