4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4319-5G B4319-25G
TCIAB4319-5GEA 635 NOK
TCIAB4319-5G TCIAB4319-25G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
MDL nummer: MFCD03095000
CAS-nummer: 133059-43-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C