N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(tert-Butylaminosulphonyl)thiophene
B4330-1G B4330-5G
TCIAB4330-1GEA 340 NOK
TCIAB4330-1G TCIAB4330-5G
N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide ≥98.0% (by GC)
N-tert-Butyl-2-thiophenesulphonamide
Formel: C₈H₁₃NO₂S₂
MW: 219,32 g/mol
MDL nummer: MFCD02047252
CAS-nummer: 100342-30-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C