trans-4-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (E)-3-(4-Bromophenyl)acrylaldehyde
B4337-1G B4337-5G
TCIAB4337-1GEA 515 NOK
TCIAB4337-1G TCIAB4337-5G
trans-4-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
trans-4-Bromocinnamaldehyde
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
MDL nummer: MFCD03032509
CAS-nummer: 49678-04-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 85.0 deg-C