4-Bromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromodibenzo[b,d]furan
B4345-1G B4345-5G
TCIAB4345-1GEA 715 NOK
TCIAB4345-1G TCIAB4345-5G
4-Bromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
4-Bromodibenzofuran
Formel: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
MDL nummer: MFCD00185685
CAS-nummer: 89827-45-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C