3-Bromo-5-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4346-1G B4346-5G
TCIAB4346-1GEA 1125 NOK
TCIAB4346-1G TCIAB4346-5G
3-Bromo-5-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
MDL nummer: MFCD03086019
CAS-nummer: 233770-01-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C