1,3-Butadiene ∼13% in hexane
Leverandør: TCI
Danger
B4358-100ML B4358-500ML
TCIAB4358-100MLEA 555 NOK
TCIAB4358-100ML TCIAB4358-500ML
1,3-Butadiene ∼13% in hexane
1,3-Butadiene
Formel: C₄H₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008659
CAS-nummer: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
FN: 1993
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01509
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0 to 18.0 w/w%