Bis[4,4'-dimethoxy(dithiobenzil)]nickel(II) ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Bis[1,2-bis(4-methoxyphenyl)-1,2-ethenedithiolato]nickel(II)
B4360-1G B4360-5G
TCIAB4360-1GEA 1500 NOK
TCIAB4360-1G TCIAB4360-5G
Bis[4,4'-dimethoxy(dithiobenzil)]nickel(II) ≥98.0% (by HPLC)
Bis[4,4'-dimethoxy(dithiobenzil)]nickel(II)
Formel: C₃₂H₂₈NiO₄S₄
MW: 663,51 g/mol
MDL nummer: MFCD10567145
CAS-nummer: 38951-97-2
EINECS: 254-212-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %