1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
B4364-1G B4364-5G
TCIAB4364-1GEA 745 NOK
TCIAB4364-1G TCIAB4364-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₁BN₂O₂
MW: 284,16 g/mol
MDL nummer: MFCD03789252
CAS-nummer: 761446-45-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C