1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-chloro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-chloronitrobenzene
B4374-5G B4374-25G
TCIAB4374-5GEA 325 NOK
TCIAB4374-5G TCIAB4374-25G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4500 g/mol
MDL nummer: MFCD05863216
CAS-nummer: 16588-24-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C