2-Bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-9H-carbazole
B4381-5G B4381-25G
TCIAB4381-5GEA 1400 NOK
TCIAB4381-5G TCIAB4381-25G
2-Bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
2-Bromocarbazole
Formel: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
MDL nummer: MFCD09750430
CAS-nummer: 3652-90-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 253.0 to 257.0 deg-C