3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
B4382-1G B4382-5G
TCIAB4382-1GEA 595 NOK
TCIAB4382-1G TCIAB4382-5G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Kokepunkt: 120°C
MDL nummer: MFCD02683288
CAS-nummer: 55758-02-6
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C