(4-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromophenylacetone
B4387-5G B4387-25G
TCIAB4387-5GEA 690 NOK
TCIAB4387-5G TCIAB4387-25G
(4-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (by GC)
(4-Bromophenyl)acetone
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Kokepunkt: 139°C
MDL nummer: MFCD00210401
CAS-nummer: 6186-22-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %