4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,8-Bis(octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
B4396-200MG B4396-1G
TCIAB4396-200MGEA 1175 NOK
TCIAB4396-200MG TCIAB4396-1G
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (by GC)
4,8-Bis-n-octyloxybenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formel: C₂₆H₃₈O₂S₂
MW: 446,71 g/mol
MDL nummer: MFCD26793498
CAS-nummer: 1098102-94-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C