2-Bromo-9,9-dihexylfluorene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Bromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
B4404-200MG
B4404-1G
TCIAB4404-200MGEA
580
NOK
TCIAB4404-200MG
TCIAB4404-1G
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-9,9-dihexylfluorene
Formel:
C₂₅H₃₃Br MW: 413,44 g/mol |
MDL nummer:
MFCD14584649 CAS-nummer: 226070-05-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |