Stearyl stearate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate
368110050 368110010
ACRO368110050EA 11750 NOK
ACRO368110050 ACRO368110010
Stearyl stearate 98%
Stearyl stearate
Formel: C₃₆H₇₂O₂
MW: 536,97 g/mol
Kokepunkt: ∼175 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 64 °C
Flash punkt: ≥ 160 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00056225
CAS-nummer: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %