2-Bromo-4-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B4407-1G
B4407-5G
TCIAB4407-1GEA
350
NOK
TCIAB4407-1G
TCIAB4407-5G
2-Bromo-4-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Kokepunkt: 85°C |
MDL nummer:
MFCD03840757 CAS-nummer: 22918-01-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 25.0 to 29.0 deg-C |