1-Butene ∼10% in hexane
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Butylene
B4410-100ML B4410-500ML
TCIAB4410-100MLEA 350 NOK
TCIAB4410-100ML TCIAB4410-500ML
1-Butene ∼10% in hexane
1-Butene
Formel: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009383
CAS-nummer: 106-98-9
EINECS: 203-449-2
FN: 1993
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01519
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 10.0 to 12.0 w/w%