9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4426-1G B4426-5G
TCIAB4426-1GEA 485 NOK
TCIAB4426-1G TCIAB4426-5G
9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by GC)
9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene
Formel: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
MDL nummer: MFCD09832882
CAS-nummer: 474688-73-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C