9-(3-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-(3-Bromophenyl)-9H-carbazole
B4427-1G B4427-5G
TCIAB4427-1GEA 700 NOK
TCIAB4427-1G TCIAB4427-5G
9-(3-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(3-Bromophenyl)carbazole
Formel: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
MDL nummer: MFCD20486475
CAS-nummer: 185112-61-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C