Bis(4-bromophenyl)sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(4-bromophenyl)sulphane
B4435-1G B4435-5G
TCIAB4435-1GEA 515 NOK
TCIAB4435-1G TCIAB4435-5G
Bis(4-bromophenyl)sulphide ≥98.0% (by GC)
Bis(4-bromophenyl)sulphide
Formel: C₁₂H₈Br₂S
MW: 344,06 g/mol
Kokepunkt: 210°C
MDL nummer: MFCD00623633
CAS-nummer: 3393-78-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C