6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4448-1G B4448-5G
TCIAB4448-1GEA 610 NOK
TCIAB4448-1G TCIAB4448-5G
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (by GC)
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₃BrClNS
MW: 248,53 g/mol
Kokepunkt: 157°C
MDL nummer: MFCD04971822
CAS-nummer: 80945-86-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C