4-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
4-Bromodibenzo[b,d]thiophene
B4449-1G
B4449-5G
TCIAB4449-1GEA
340
NOK
TCIAB4449-1G
TCIAB4449-5G
4-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (by GC)
4-Bromodibenzothiophene
Formel:
C₁₂H₇BrS MW: 263,15 g/mol |
MDL nummer:
MFCD02683746 CAS-nummer: 97511-05-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |