2-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
B4450-1G B4450-5G
TCIAB4450-1GEA 245 NOK
TCIAB4450-1G TCIAB4450-5G
2-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9,9-diphenylfluorene
Formel: C₂₅H₁₇Br
MW: 397,32 g/mol
MDL nummer: MFCD09907957
CAS-nummer: 474918-32-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C