9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene
B4451-1G B4451-5G
TCIAB4451-1GEA 245 NOK
TCIAB4451-1G TCIAB4451-5G
9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene ≥98.0% (by GC)
9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene
Formel: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
MDL nummer: MFCD11046571
CAS-nummer: 400607-04-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C