3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(4-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
B4452-1G B4452-5G
TCIAB4452-1GEA 220 NOK
TCIAB4452-1G TCIAB4452-5G
3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
3-(4-Bromophenyl)-9-phenylcarbazole
Formel: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
MDL nummer: MFCD14582939
CAS-nummer: 1028647-93-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C