2-Bromo-3-decylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B4455-5G B4455-25G
TCIAB4455-5GEA 715 NOK
TCIAB4455-5G TCIAB4455-25G
2-Bromo-3-decylthiophene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-3-decylthiophene
Formel: C₁₄H₂₃BrS
MW: 303,30 g/mol
MDL nummer: MFCD16619251
CAS-nummer: 144012-09-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %