5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
B4460-1G B4460-5G
TCIAB4460-1GEA 220 NOK
TCIAB4460-1G TCIAB4460-5G
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Kokepunkt: 86°C
Flash punkt: 106°C
MDL nummer: MFCD03094943
CAS-nummer: 126717-59-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %