5-Bromo-2-methoxy-3-nitropyridine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4461-1G B4461-5G
TCIAB4461-1GEA 220 NOK
TCIAB4461-1G TCIAB4461-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-nitropyridine ≥96.0% (by GC)
5-Bromo-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,0200 g/mol
MDL nummer: MFCD07374968
CAS-nummer: 152684-30-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C