1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
B4465-1G B4465-5G
TCIAB4465-1GEA 580 NOK
TCIAB4465-1G TCIAB4465-5G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formel: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,2800 g/mol
Kokepunkt: 99°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00044806
CAS-nummer: 34737-89-8
EINECS: 252-176-5
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %