trans,trans-1,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans,trans-Bis(4-methoxybenzylidene)acetone, trans,trans-Bis(4-methoxybenzal)acetone, trans,trans-Bis(4-methoxystyryl) Ketone
B4467-200MG B4467-1G
TCIAB4467-200MGEA 485 NOK
TCIAB4467-200MG TCIAB4467-1G
trans,trans-1,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (by GC)
trans,trans-1,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one
Formel: C₁₉H₁₈O₃
MW: 294,35 g/mol
MDL nummer: MFCD00014901
CAS-nummer: 37951-12-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C