trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)benzal]acetone, trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)benzylidene]acetone, (1E,4E)-1,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)penta-1,4-dien-3-one, trans,trans-Bis[4-(trifluoromethyl)styryl] Ketone
B4468-200MG B4468-1G
TCIAB4468-200MGEA 905 NOK
TCIAB4468-200MG TCIAB4468-1G
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (by HPLC)
trans,trans-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one
Formel: C₁₉H₁₂F₆O
MW: 370,29 g/mol
MDL nummer: MFCD05662426
CAS-nummer: 103836-71-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%