5-Bromo-2,3-difluorophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
B4490-5G B4490-25G
TCIAB4490-5GEA 350 NOK
TCIAB4490-5G TCIAB4490-25G
5-Bromo-2,3-difluorophenol ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
MDL nummer: MFCD01631350
CAS-nummer: 186590-26-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %