4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
B4493-5G B4493-25G
TCIAB4493-5GEA 525 NOK
TCIAB4493-5G TCIAB4493-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
MDL nummer: MFCD05668981
CAS-nummer: 50824-04-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C