4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
B4494-1G B4494-5G
TCIAB4494-1GEA 220 NOK
TCIAB4494-1G TCIAB4494-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095342
CAS-nummer: 320-49-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C