(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B4505-5G B4505-25G
TCIAB4505-5GEA 310 NOK
TCIAB4505-5G TCIAB4505-25G
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (by GC)
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₈H₁₉BrOSi
MW: 239,228 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Flash punkt: 73°C
MDL nummer: MFCD00209550
CAS-nummer: 86864-60-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %