1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4506-5G B4506-25G
TCIAB4506-5GEA 525 NOK
TCIAB4506-5G TCIAB4506-25G
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
MDL nummer: MFCD00042578
CAS-nummer: 202865-72-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %