6-Bromo-m-toluidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
B4507-5G B4507-25G
TCIAB4507-5GEA 405 NOK
TCIAB4507-5G TCIAB4507-25G
6-Bromo-m-toluidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromo-m-toluidine
Formel: C₇H₈BrN
Kokepunkt: 130°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01806278
CAS-nummer: 53078-85-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %