2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4508-1G B4508-5G
TCIAB4508-1GEA 405 NOK
TCIAB4508-1G TCIAB4508-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04973760
CAS-nummer: 102684-91-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %