2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B4513-1G B4513-5G
TCIAB4513-1GEA 930 NOK
TCIAB4513-1G TCIAB4513-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole ≥97.0% (by HPLC)
2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₄H₉BrN₂O
MW: 301,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00050997
CAS-nummer: 21510-43-0
EINECS: 244-413-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C