1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3-Bis(propargyloxy)benzene
B4521-200MG B4521-1G
TCIAB4521-200MGEA 890 NOK
TCIAB4521-200MG TCIAB4521-1G
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥97.0% (by GC)
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00224312
CAS-nummer: 26627-36-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C