5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4,5-methylenedioxyphenol, 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
B4526-1G B4526-5G
TCIAB4526-1GEA 2675 NOK
TCIAB4526-1G TCIAB4526-5G
5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole ≥98.0% (by HPLC)
5-Bromo-6-hydroxy-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
MDL nummer: MFCD21364431
CAS-nummer: 6941-70-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C