1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4530-1G B4530-5G
TCIAB4530-1GEA 1375 NOK
TCIAB4530-1G TCIAB4530-5G
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene ≥97.0% (by GC)
1,8-Bis(diphenylphosphino)naphthalene
Formel: C₃₄H₂₆P₂
MW: 496,53 g/mol
MDL nummer: MFCD04117326
CAS-nummer: 153725-04-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %