2,5-Bis(trimethylstannyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B4536-200MG B4536-1G
TCIAB4536-200MGEA 1050 NOK
TCIAB4536-200MG TCIAB4536-1G
2,5-Bis(trimethylstannyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Bis(trimethylstannyl)thieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₁₂H₂₀S₂Sn₂
MW: 465,83 g/mol
MDL nummer: MFCD22200503
CAS-nummer: 469912-82-1
FN: 3146
ADR: 6.1,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C