9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-bromo-9H-carbazole
B4538-5G B4538-25G
TCIAB4538-5GEA 865 NOK
TCIAB4538-5G TCIAB4538-25G
9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (by GC)
9-(4-Biphenylyl)-3-bromocarbazole
Formel: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
MDL nummer: MFCD16038226
CAS-nummer: 894791-46-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C