7-(Bromomethyl)pentadecane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B4544-5ML B4544-25ML
TCIAB4544-5MLEA 970 NOK
TCIAB4544-5ML TCIAB4544-25ML
7-(Bromomethyl)pentadecane ≥95.0% (by GC)
7-(Bromomethyl)pentadecane
Formel: C₁₆H₃₃Br
MW: 305,34 g/mol
Kokepunkt: 118°C
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00136231
CAS-nummer: 52997-43-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %